Tisk…
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
PC520581-1G PC520581-500MG
APOSPC520581-1GEA 19540 CZK
APOSPC520581-1G APOSPC520581-500MG
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264533
CAS číslo: 348-32-3