Tisk…
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520575-1G PC520575-5G
APOSPC520575-1GEA 5660 CZK
APOSPC520575-1G APOSPC520575-5G
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate
Vzorec: C₁₃H₁₃F₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780246
CAS číslo: 1186194-84-2