Tisk…
3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520571-10G PC520571-1G PC520571-5G
APOSPC520571-10GEA 43970 CZK
APOSPC520571-10G APOSPC520571-1G APOSPC520571-5G
3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇BrF₇
MW: 296,968 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037800
CAS číslo: 113601-46-0