Tisk…

3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC52056-1G PC52056-5G PC52056-10G
APOSPC52056-1GEA 827 CZK
APOSPC52056-1G APOSPC52056-5G APOSPC52056-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185579
CAS číslo: 1023290-12-1

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR