Tisk…
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-2-pyridinemethanol
PC520559-5G
APOSPC520559-5GEA 4900 CZK
APOSPC520559-5G
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol 97%
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol
Vzorec: C₆H₆FNO
MW: 127,116 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783827
CAS číslo: 315180-17-7