5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520557-10G
PC520557-1G
PC520557-5G
APOSPC520557-10GEA
30490
CZK
APOSPC520557-10G
APOSPC520557-1G
APOSPC520557-5G
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene
Vzorec:
C₇H₄ClF₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07779540 CAS číslo: 63878-72-8 |