Tisk…
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520553-1G PC520553-250MG PC520553-5G
APOSPC520553-1GEA 9590 CZK
APOSPC520553-1G APOSPC520553-250MG APOSPC520553-5G
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₇F₂N·ClH
Bod tání: 143…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777162
CAS číslo: 128230-76-2