Tisk…
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520549-1G PC520549-250MG PC520549-5G
APOSPC520549-1GEA 1330 CZK
APOSPC520549-1G APOSPC520549-250MG APOSPC520549-5G
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₂F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797747
CAS číslo: 260352-79-2