Tisk…
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Borono-4,5-difluoroaniline
PC52053-1G PC52053-250MG
APOSPC52053-1GEA 21760 CZK
APOSPC52053-1G APOSPC52053-250MG
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₆BF₂NO₂
MW: 172,925 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11855852
CAS číslo: 1150114-58-1