Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-4-(chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC520528-1G PC520528-25G PC520528-5G
APOSPC520528-1GEA 1490 CZK
APOSPC520528-1G APOSPC520528-25G APOSPC520528-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂F₃
MW: 229,027 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412205
CAS číslo: 23131-73-9
UN: 1760
ADR: 8,III