Tisk…
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520520-1G PC520520-5G
APOSPC520520-1GEA 7970 CZK
APOSPC520520-1G APOSPC520520-5G
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine
Vzorec: C₁₀H₉FN₂S
MW: 208,255 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02214714
CAS číslo: 315241-39-5