Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-2-bromo-6-fluorotoluene, 3-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC52052-1G PC52052-250MG PC52052-5G
APOSPC52052-1GEA 6390 CZK
APOSPC52052-1G APOSPC52052-250MG APOSPC52052-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12025433
CAS číslo: 207110-35-8