Tisk…
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520516-1G PC520516-5G
APOSPC520516-1GEA 3340 CZK
APOSPC520516-1G APOSPC520516-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione 95%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione
Vzorec: C₉H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01566518
CAS číslo: 399-06-4