Tisk…
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
PC520515-100G PC520515-25G
APOSPC520515-100GEA 19870 CZK
APOSPC520515-100G APOSPC520515-25G
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid 97%
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01173812
CAS číslo: 94695-52-0