Tisk…
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2,3-dimethyl-1H-indole
PC520512-1G PC520512-5G
APOSPC520512-1GEA 1960 CZK
APOSPC520512-1G APOSPC520512-5G
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Vzorec: C₁₀H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01158420
CAS číslo: 526-47-6