Tisk…
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520510-1G PC520510-5G
APOSPC520510-1GEA 7970 CZK
APOSPC520510-1G APOSPC520510-5G
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00856978
CAS číslo: 23384-04-5