Tisk…
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)borane
PC52051-5G
APOSPC52051-5GEA 17300 CZK
APOSPC52051-5G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Vzorec: C₉H₉BF₁₂O₃
MW: 403,958 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22124055
CAS číslo: 2317-76-2