3-Acetyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520505-10G
PC520505-1G
PC520505-5G
APOSPC520505-10GEA
22550
CZK
APOSPC520505-10G
APOSPC520505-1G
APOSPC520505-5G
3-Acetyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2-one 95%
3-Acetyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2-one
Vzorec:
C₆H₇FO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00215829 CAS číslo: 63141-03-7 |