1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC520501-1G
PC520501-5G
APOSPC520501-1GEA
2070
CZK
APOSPC520501-1G
APOSPC520501-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene
Vzorec:
C₈H₇F₂NO₂ Bod tání: 48…52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00034014 CAS číslo: 32471-55-9 |