Tisk…
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulphonic anhydride, Nonafluorobutane-1-sulphonic anhydride
PC52046-1G PC52046-5G
APOSPC52046-1GEA 2400 CZK
APOSPC52046-1G APOSPC52046-5G
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride
Vzorec: C₈F₁₈O₅S₂
MW: 582,184 g/mol
Bod varu: 84 °C
Hustota: 1,898 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03427256
CAS číslo: 36913-91-4
EINECS: 253-270-9
UN: 3264
ADR: 8,II