2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC52045-1G
PC52045-250MG
PC52045-5G
APOSPC52045-1GEA
15540
CZK
APOSPC52045-1G
APOSPC52045-250MG
APOSPC52045-5G
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₈H₅BrF₃NO₅S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27975431 CAS číslo: 1403666-47-6 UN: 3261 ADR: 8,III |