Tisk…
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520401-100MG PC520401-1G PC520401-250MG
APOSPC520401-100MGEA 622 CZK
APOSPC520401-100MG APOSPC520401-1G APOSPC520401-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride, technická kvalita
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₂FN·ClH
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31745723
CAS číslo: 2379918-46-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III