Tisk…
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520400-1G PC520400-250MG
APOSPC520400-1GEA 3580 CZK
APOSPC520400-1G APOSPC520400-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₂FN·ClH
MW: 213.679 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31745722
CAS číslo: 2379918-45-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III