Tisk…
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52035-1G PC52035-250MG
APOSPC52035-1GEA 12400 CZK
APOSPC52035-1G APOSPC52035-250MG
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
MW: 240.127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28897189
CAS číslo: 1980049-41-9