2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51999-1G
PC51999-250MG
PC51999-5G
APOSPC51999-1GEA
6090
CZK
APOSPC51999-1G
APOSPC51999-250MG
APOSPC51999-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₃BrClFO₂ MW: 253.453 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11845467 CAS číslo: 1082040-61-6 |