Tisk…
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5198-1G PC5198-5G
APOSPC5198-1GEA 744 CZK
APOSPC5198-1G APOSPC5198-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Bod tání: 63…66 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077606
CAS číslo: 57946-61-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III