Tisk…
HFPO polymer allyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51958-25G PC51958-5G
APOSPC51958-25GEA 17300 CZK
APOSPC51958-25G APOSPC51958-5G
HFPO polymer allyl ether
HFPO polymer allyl ether
(3000 - 4000 amu)
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09753871
CAS číslo: 631897-32-0