Tisk…
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51905-1G PC51905-5G
APOSPC51905-1GEA 2200 CZK
APOSPC51905-1G APOSPC51905-5G
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
Bod tání: 72…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194393
CAS číslo: 105003-88-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III