Tisk…
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51904-1G PC51904-250MG PC51904-5G
APOSPC51904-1GEA 11810 CZK
APOSPC51904-1G APOSPC51904-250MG APOSPC51904-5G
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₂I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16817642
CAS číslo: 1242339-98-5