Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51881-1G PC51881-250MG PC51881-5G
APOSPC51881-1GEA 14060 CZK
APOSPC51881-1G APOSPC51881-250MG APOSPC51881-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846061
CAS číslo: 1160574-15-1