Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51863-1G
PC51863-250MG
PC51863-5G
APOSPC51863-1GEA
1660
CZK
APOSPC51863-1G
APOSPC51863-250MG
APOSPC51863-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec:
C₉H₅F₅O₃ MW: 256.126 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32219445 CAS číslo: 2267343-62-2 |