Tisk…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC51845-1G PC51845-250MG PC51845-5G
APOSPC51845-1GEA 17360 CZK
APOSPC51845-1G APOSPC51845-250MG APOSPC51845-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄F₅NO
MW: 213,105 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371363
CAS číslo: 107570-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III