Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5182-1G PC5182-10G PC5182-5G
APOSPC5182-1GEA 4140 CZK
APOSPC5182-1G APOSPC5182-10G APOSPC5182-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094272
CAS číslo: 517920-71-7