Tisk…
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51814-1G PC51814-250MG
APOSPC51814-1GEA 16340 CZK
APOSPC51814-1G APOSPC51814-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
3-Chloro-4-iodobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅ClFI
MW: 270.47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2414146-35-1
UN: 3265
ADR: 8 II