Tisk…
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5179-10G PC5179-1G PC5179-5G
APOSPC5179-10GEA 27910 CZK
APOSPC5179-10G APOSPC5179-1G APOSPC5179-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236338
CAS číslo: 37526-65-1