Tisk…
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Diamino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 4-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC5171-1G PC5171-5G PC5171-10G
APOSPC5171-1GEA 3970 CZK
APOSPC5171-1G APOSPC5171-5G APOSPC5171-10G
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₆F₄N₂
MW: 194,13 g/mol
Bod tání: 48…51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038250
CAS číslo: 179062-06-7