Tisk…
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
PC5159-1G PC5159-250MG
APOSPC5159-1GEA 3340 CZK
APOSPC5159-1G APOSPC5159-250MG
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094261
CAS číslo: 393-49-7