Tisk…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51525-1G PC51525-250MG
APOSPC51525-1GEA 11810 CZK
APOSPC51525-1G APOSPC51525-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
MW: 192.135 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397635
CAS číslo: 1261611-31-7