Tisk…
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-(Trifluoromethoxy)quinolin-4-ol
PC51523-1G PC51523-250MG
APOSPC51523-1GEA 7410 CZK
APOSPC51523-1G APOSPC51523-250MG
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03407893
CAS číslo: 40516-41-4