Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51496-1G PC51496-250MG
APOSPC51496-1GEA 17160 CZK
APOSPC51496-1G APOSPC51496-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13188805
CAS číslo: 1060807-47-7