Tisk…
3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzene-1,2-diamine, 4-(Pentafluorothio)benzene-1,2-diamine
PC5149-1G
APOSPC5149-1GEA 9920 CZK
APOSPC5149-1G
3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride 97%
3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₇F₅N₂S
MW: 234,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501040
CAS číslo: 663179-59-7