1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51476-1G
PC51476-250MG
PC51476-5G
APOSPC51476-1GEA
992
CZK
APOSPC51476-1G
APOSPC51476-250MG
APOSPC51476-5G
1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec:
C₇H₂F₅IO MW: 323.987 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32219443 CAS číslo: 2384319-66-6 |