2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51400-1G
PC51400-25G
PC51400-5G
APOSPC51400-1GEA
2240
CZK
APOSPC51400-1G
APOSPC51400-25G
APOSPC51400-5G
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile
Vzorec:
C₁₆H₈FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13181869 CAS číslo: 763114-25-6 |