Tisk…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
PC51396-1G PC51396-250MG PC51396-5G
APOSPC51396-1GEA 14880 CZK
APOSPC51396-1G APOSPC51396-250MG APOSPC51396-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₄BF₅O₃
MW: 241,908 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29919696
CAS číslo: 158178-36-0