Tisk…
2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51394-1G PC51394-250MG
APOSPC51394-1GEA 16340 CZK
APOSPC51394-1G APOSPC51394-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28554413
CAS číslo: 1784393-80-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III