Tisk…
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51393-1G PC51393-250MG PC51393-5G
APOSPC51393-1GEA 13200 CZK
APOSPC51393-1G APOSPC51393-250MG APOSPC51393-5G
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 95%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28789284
CAS číslo: 1804416-43-0
UN: 3261
ADR: 8,III