Tisk…
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51390-1G PC51390-250MG
APOSPC51390-1GEA 17360 CZK
APOSPC51390-1G APOSPC51390-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
MW: 202.155 g/mol
Bod tání: 85.9…86.9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28626908
CAS číslo: 1558274-26-2