Tisk…
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51386-250MG
APOSPC51386-250MGEA 0 CZK
APOSPC51386-250MG
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
Vzorec: C₆HBr₂F₃
MW: 289,875 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28505052
CAS číslo: 17299-95-5