2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51380-1G
PC51380-250MG
PC51380-5G
APOSPC51380-1GEA
12200
CZK
APOSPC51380-1G
APOSPC51380-250MG
APOSPC51380-5G
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₂ClF₃IN Bod tání: 35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15478058 CAS číslo: 205240-59-1 |