Tisk…
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51367-1G PC51367-250MG
APOSPC51367-1GEA 24600 CZK
APOSPC51367-1G APOSPC51367-250MG
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27950992
CAS číslo: 468741-19-7